Learn More
(S)-(+)-Iboprofen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10285271
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(+)-Iboprofen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10285271
Marke: Thermo Scientific Acros 333200050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
(S)-(+)-Ibuprofen (CAS-Nr. 51146-56-6) ist das aktive Enantiomer des nicht steroidalen entzündungshemmenden Arzneimittels Ibuprofen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Ibuprofen ist ein nicht steroidales entzündungshemmendes Arzneimittel, das häufig in racemischer Form verwendet wird.
(S)-(+)-Ibuprofen ist das aktive Enantiomer dieses Arzneimittels, das entzündungshemmende Wirkung verleiht.
(S)-(+)-Ibuprofen hemmt die Synthese von Prostaglandin und reduziert so nach der Einnahme Entzündungen und Schmerzen
Anwendungen
Als aktives Enantiomer von Ibuprofen wird (S)-(+)-Ibuprofen in der Laborforschung für pharmakokinetische Studien verwendet.
(S)-(+)-Ibuprofen kann als Inhibitor von Cycloogenase 1 und 2 und als Agonist von PPARalpha und PPARgamma eingesetzt werden.
(S)-(+)-Ibuprofen kann als Substanz zur Untersuchung der Entwicklung von Darreichungssystemen für Medikamente verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51146-56-6
Summenformel C13H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.28
MDL-Nummer MFCD00069289
InChI-Schlüssel HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
Synonym s-+-ibuprofen, dexibuprofen, s +-ibuprofen, s-2-4-isobutylphenyl propanoic acid, s-ibuprofen, d-ibuproten, s-+-2-4-isobutylphenyl propionic acid, s-+-4-isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, +-s-p-isobutylhydratropic acid, seractilMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 39912
ChEBI CHEBI:43415
IUPAC-Name (2S)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Ibuprofen
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 49.0°C to 53.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand + 57.00 (20.00°C c=2,EtOH)
Spezifische Drehung + 57.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Formelmasse 206.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2025 Catalog Number333200050,333200010
ChargennummerA0460712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/02/2024 Catalog Number333200050,333200010
ChargennummerA0448846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2023 Catalog Number333200050,333200010
ChargennummerA0406513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number333200050,333200010
ChargennummerA0415278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number333200050,333200010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-Ibuprofen
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (S)-(+)-Ibuprofen
Name des Produkts
(S)-(+)-Iboprofen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >