Learn More
Velp Scientifica™ DK 20 Aufschlusseinheit
BIOPHARMA
Kjeldahl Aufschlusseinheiten mit einem Aluminiumheizblock mit 20 Positionen, der eine hervorragende thermische Homogenität bietet.
Marke:  Velp Scientifica™ S30100440
3900.94 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17124195
  • 4365.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Aufschlusseinheit der DK 20-Serie mit Aluminiumheizblock sorgt für eine hohe thermische Homogenitätsheizung von bis zu 450 °C. Die Temperatur des Blocks wird ständig von einem Mikroprozessor gesteuert und ist extrem stabil, homogen und präzise: ±0,5 °C bei allen wählbaren Temperaturen.
  • Die DK 20 Serie garantiert Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Die DK 20-Serie führt den Chargenaufschluss von bis zu 20 Proben mit 250 ml-Reagenzgläsern – Ø 42 m durch und reduziert so den Energieverbrauch (-13 % im Vergleich zur vorherigen Serie). Der geringe Energieverbrauch senkt die Analysekosten und beschränkt die Freisetzung von CO2.
  • Das Design der DK-Serie wurde sorgfältig entwickelt, um Laboren wertvollen Platz unter der Haube zu sparen.
  • DK Aufschlusseinheiten haben sehr kompakte Abmessungen: Der neue Aluminium-Heizblock wurde abgesenkt und die vertikalen Proportionen sparen kostbaren Platz im Labor.
  • Die Struktur ist aus Edelstahl, der speziell entwickelt und getestet wurde, um die hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und mechanische Beanspruchung zu gewährleisten.
  • Das Aluminium-Blockschutzgitter bietet eine verbesserte Heizleistung und schützt den Heizblock vor Spritzern und Chemikalien.
  • Das helle digitale Display bietet maximale Sichtbarkeit und leicht ablesbare Informationen.
  • Die Bedienung des Geräts erfolgt mit 4 Tasten zum Navigieren durch die Menüpunkte und für die einfache und schnelle Programmierung der Aufschlüsse.
  • Dank des intuitiven grafischen Displays können bis zu 20 Methoden mit 4 Temperaturrampen eingestellt werden.
  • Akustische Signale informieren den Bediener über den Abschluss der Analyse und erleichtern den täglichen Gebrauch der Aufschlusseinheit.
  • Die Neigung der Frontplatte schützt sie vor verschütteten Chemikalien bei hohen Temperaturen.
  • DK 20 ist eine vielseitige Aufschlusseinheit, die für Kjeldahl N/Protein-Anwendungen und den chemischen Sauerstoffbedarf in der Umweltindustrie geeignet ist.
    • Um die DK 20 für CSB (Chemical Oxygen Demand) verwenden zu können, ist es notwendig, sie durch Hinzufügen eines anderen Trägersystems zu konfigurieren, das in der Lage ist, alle für die CSB-Analyse erforderlichen Gläser zu verwalten, um 20 Proben gleichzeitig zu bearbeiten.
  • Für Anwendungen, bei denen der Aufschlussprozess Dämpfe, saure Gase oder korrosive Substanzen produziert, wird das unten aufgeführte spezifische Zubehör dringend empfohlen:
    • JP Pumpe saugt schädliche Dämpfe an
    • SMS Scrubber neutralisiert alle Dämpfe
Spezifikation
Spezifikation
Digital
230 V
20 x 250 ml
Gerät und erforderliches Zubehör
20
450 °C
50/60 Hz
20 x 8,5 oz.
5100 x 330 x 140 mm
Edelstahl, Epoxidharz, chemikalienbeständig lackiert
842 °F
Dokumentation
Brochures
Product Guides
Name des Produkts
Velp Scientifica™ DK 20 Aufschlusseinheit > Komplettsystem