Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels for Thermal Transfer Printers
GREENER_CHOICE
These water dissolvable labels can be washed away without leaving behind any residue.
93.55 CHF - 145.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Acrylic
Farbe White
Ausführung Matt
Material Paper (B-403)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17281654
Unterlagen ansehen
Brady™
198759
19 mm 1 22.2 mm 38.1 mm
145.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17169180
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brady™
198760
25.4 mm 1 28.6 mm 50.8 mm
112.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955760
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brady™
198762
50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm
93.55 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965760
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brady™
198764
50,8 mm 1 54 mm 101,6 mm
104.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und äußerst einfach anzubringen. Wenn Sie das Etikett warmem Wasser aussetzen, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche auf der es angebracht war zu beschädigen.
  • Hinterlässt keine Rückstände
  • Verringert den Arbeitsaufwand für das Entfernen von Etiketten
  • Verringert die Wartung von Filtern und Abflüssen
  • Ermöglicht die einfache Neukennzeichnung wiederverwendbarer Artikel in einer Reihe von Branchen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
White
Paper (B-403)
Unsteril
BradyPrinter i5100, i7100 und PR Plus Series Etikettendrucker, Drucker der IP™ Serie, THT Drucker 76 mm Kern
0.076 mm
Acrylic
Matt
Thermotransfer
Rückverfolgung von Wirtschaftsgütern, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagermarkierung
-70 °C bis 100 °C