Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels for Thermal Transfer Printers
These water dissolvable labels can be washed away without leaving behind any residue.
Marke: Brady™ 198762
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und äußerst einfach anzubringen. Wenn Sie das Etikett warmem Wasser aussetzen, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche auf der es angebracht war zu beschädigen.
- Hinterlässt keine Rückstände
- Verringert den Arbeitsaufwand für das Entfernen von Etiketten
- Verringert die Wartung von Filtern und Abflüssen
- Ermöglicht die einfache Neukennzeichnung wiederverwendbarer Artikel in einer Reihe von Branchen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Papier (B-403) | |
Unsteril | |
BradyPrinter i5100, i7100 und PR Plus Series Etikettendrucker, Drucker der IP™ Serie, THT Drucker 76 mm Kern | |
1000 Etiketten | |
-70 °C bis 100 °C | |
54 mm | |
50,8 mm |
Acryl | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Rückverfolgung von Wirtschaftsgütern, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagermarkierung | |
1 | |
Rechteck | |
0,076 mm | |
76,2 mm |