Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels for Thermal Transfer Printers
GREENER_CHOICE
These water dissolvable labels can be washed away without leaving behind any residue.
Marke:  Brady™ 198764
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15965760
  • 104.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und äußerst einfach anzubringen. Wenn Sie das Etikett warmem Wasser aussetzen, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche auf der es angebracht war zu beschädigen.
  • Hinterlässt keine Rückstände
  • Verringert den Arbeitsaufwand für das Entfernen von Etiketten
  • Verringert die Wartung von Filtern und Abflüssen
  • Ermöglicht die einfache Neukennzeichnung wiederverwendbarer Artikel in einer Reihe von Branchen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Weiß
Papier (B-403)
Unsteril
BradyPrinter i5100, i7100 und PR Plus Series Etikettendrucker, Drucker der IP™ Serie, THT Drucker 76 mm Kern
1000 Etiketten
-70 °C bis 100 °C
54 mm
50,8 mm
Acryl
Matt
Thermotransfer
Rückverfolgung von Wirtschaftsgütern, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagermarkierung
1
Rechteck
0,076 mm
101,6 mm