Learn More
Fisherbrand™ Richard-Allan Scientific™ Sezierbretter und Nadeln
Mit den Fisherbrand™ Richard-Allan Scientific™ Sezierbrettern entsteht kein Aufquellen und auch keine Verformungen oder Risse.
182.90 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Präpariertabletts und -nadeln |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | HDPE |
Dicke (angloamerikanisch) | 0.625 Zoll |
Dicke (metrisch) | 1.6 cm |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12770866
|
Fisherbrand™
DB2002 |
11 in. | N/A | ||||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Sezierbrettern aus Polyethylen hoher Dichte kommt es nicht zu Aufquellen und Verformungen oder Rissen.
Eigenschaften:
- Die Größenskalen sorgen für eine schnelle Größenbestimmung und dienen als Teil der permanenten Aufzeichnung
- Gummifüße stabilisieren die Arbeitsfläche und verhindern ein Verrutschen des Bretts auf dem Arbeitsbereich
- Der weiße Hintergrund kontrastiert mit Proben, sodass ausgezeichnete fotografische Details geliefert werden
- Die Bretter weisen einen Rand auf, der vor Verschütten schützt
- Nadeln mit Styrol-Kappen sichern die Proben und sind separat erhältlich
Abmessungen:
- Große Plattenmaße: 23 x 16 x 0.38 Zoll (58.4 x 40.6 x 0.97 cm)
- Kleine Plattenmaße: 13 x 11 x 0.63 Zoll (33 x 28 x 1.6 cm)
Spezifikation
Präpariertabletts und -nadeln | |
HDPE | |
1.6 cm |
Weiß | |
0.625 Zoll |