Learn More
Fisherbrand™ Richard-Allan Scientific™ Sezierbretter und Nadeln
Mit den Fisherbrand™ Richard-Allan Scientific™ Sezierbrettern entsteht kein Aufquellen und auch keine Verformungen oder Risse.
Marke:  Fisherbrand™ DB2002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12770866
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Sezierbrettern aus Polyethylen hoher Dichte kommt es nicht zu Aufquellen und Verformungen oder Rissen.
Merkmale:
  • Die Größenskalen sorgen für eine schnelle Größenbestimmung und dienen als Teil der permanenten Aufzeichnung
  • Gummifüße stabilisieren die Arbeitsfläche und verhindern ein Verrutschen des Bretts auf dem Arbeitsbereich
  • Der weiße Hintergrund kontrastiert mit Proben, sodass ausgezeichnete fotografische Details geliefert werden
  • Die Bretter weisen einen Rand auf, der vor Verschütten schützt
  • Nadeln mit Styrol-Kappen sichern die Proben und sind separat erhältlich
Abmessungen:
  • Das große Brett misst 13 x 11 x 0.63 in. (33 x 28 x 1.6 cm)
  • Das kleine Brett misst 23 x 16 x 0.38 in. (58.4 x 40.6 x 0.97 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Präpariertabletts und -nadeln
1 pro St.
0.625 Zoll
13 in.
11 in.
Weiß
HDPE
1.6 cm
33 cm
28 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Richard-Allan Scientific™ Sezierbretter und Nadeln > L x B x H: 0.625 x 13 x 11 Zoll