Learn More
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5 x 10 cm, KBr-Fenster, 19 mm Öffnung
Stellt ein praktisch montiertes, nicht absorbierendes Substrat für die qualitative Infrarotanalyse bereit.
Marke: Thermo Scientific Chemicals 043935.KJ
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Größe: 5 x 10 cm
- KBr-Fenster
- 19 mm Öffnung
Spezifikation
Einweg-IR-Karten | |
5 Pk. |