Learn More
Einweg-Impföse
Hergestellt aus Polystyrol für Stärke und Flexibilität. Microspec™ Einweg-Impfösen sind ideal für die Kultivierung von Mikroorganismen auf Platten durch den Transfer des Inokulums durch Streaking oder den Transfer von Mikroorganismen.
Marke:  Microspec A3
Artikelnummer. 12870155
  • 59.30 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Besonders stoßfeste Einweg-Impfösen aus Polystyrol
  • 200 mm lang, um das Kontaminationsrisiko zu verringern
  • Aseptische Herstellung
Spezifikation
Spezifikation
Ja
200 mm
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Zur Verwendung im Labor und in der Forschung
Zur Verwendung im Labor und in der Forschung
10 μl
Kunststoff
Inkubationsschleife
1000 Packungen
Name des Produkts
Einweg-Impföse > Volumen: 10uL