Learn More
Kartell™ Einwegzentrifugenröhrchen mit Rand
Hergestellt aus PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol) für gute chemische Beständigkeit. Kartell™ Einweg-Zentrifugenröhrchen mit Rand werden mit einem runden oder konischen Boden geliefert und sind die ideale Lösung für Zentrifugenanforderungen.
114.00 CHF - 230.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE/IVD |
---|---|
Farbe | Neutral |
Zur Verwendung mit | Zur Verwendung im Labor |
Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10644242
|
Kartell™
8832500 |
10 ml | 101 mm |
114.00 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10488652
|
Kartell™
8831900 |
5 ml | 86 mm |
187.00 CHF
4000 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10555431
|
Kartell™
8831700 |
5 ml | 87 mm |
230.00 CHF
4000 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Mit abgerundetem oder flachem Boden erhältlich
- Mit Rand
- Erhältlich in PP oder PS
- Für den Einsatz mit Zentrifuge
Spezifikation
CE/IVD | |
Neutral | |
Zur Verwendung im Labor | |
Zentrifugenröhrchen |