Learn More
Kartell™ Einwegzentrifugenröhrchen mit Rand
Hergestellt aus PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol) für gute chemische Beständigkeit. Kartell™ Einweg-Zentrifugenröhrchen mit Rand werden mit einem runden oder konischen Boden geliefert und sind die ideale Lösung für Zentrifugenanforderungen.
Marke: Kartell™ 8831700
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Mit abgerundetem oder flachem Boden erhältlich
- Mit Rand
- Erhältlich in PP oder PS
- Für den Einsatz mit Zentrifuge
Spezifikation
CE/IVD | |
5 ml | |
Zur Verwendung im Labor | |
87 mm | |
1.300 RZB |
Neutral | |
Polysulfon | |
Zylindrisch | |
Zentrifugenröhrchen |