Learn More
Kartell™ Einwegzentrifugenröhrchen mit Rand
Hergestellt aus PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol) für gute chemische Beständigkeit. Kartell™ Einweg-Zentrifugenröhrchen mit Rand werden mit einem runden oder konischen Boden geliefert und sind die ideale Lösung für Zentrifugenanforderungen.
Marke: Kartell™ 8832500
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Mit abgerundetem oder flachem Boden erhältlich
- Mit Rand
- Erhältlich in PP oder PS
- Für den Einsatz mit Zentrifuge
Spezifikation
CE/IVD | |
10 ml | |
Zur Verwendung im Labor | |
101 mm | |
16 mm | |
3.000 RZB |
Neutral | |
Polypropylen | |
Konisch | |
Konisch | |
Zentrifugenröhrchen |