Learn More
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser
DISPENSMAN™ ist ein Flaschenaufsatz-Dispenser für die bequeme, sichere und präzise Bereitstellung gängiger Laborlösungen und die Abgabe von Lösungsmitteln.
492.00 CHF - 715.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655-5 |
Farbe | White, Blue |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17740938
|
Gilson
F110101 |
2.5 mL |
492.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17760938
|
Gilson
F110103 |
10 mL |
492.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17770938
|
Gilson
F110104 |
25 mL |
600.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17780938
|
Gilson
F110105 |
50 mL |
715.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Genaues und reproduzierbares Dispensieren: Flüssigkeiten lassen sich schnell und einfach mit einer genauen Volumeneinstellung dispensieren. Der integrierte Rekalibrierungsmechanismus gewährleistet Reproduzierbarkeit. Flüssigkeitsverluste werden durch die Rückführposition und das Rückführventil zum Entlüften vermieden.
- Sicher und einfach in der Anwendung: Achten Sie auf die Sicherheit von Labortisch und anderen Geräten mithilfe des Antitropfsystems und der Rückführung von Flüssigkeit in die Flasche nach dem Gebrauch. Der Schieberegler ermöglicht eine einfache Einhandbedienung und Volumenanpassung.
- Flexibel
- Anpassbar an jede Art von Flüssigkeit mit einfacher Kalibrierung
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
ISO 8655-5 | |
2.2 g/cm³ | |
Polypropylene, ETFE, PTFE, FEP, Glass | |
Dispensing bottled liquids | |
Dispenser | |
Dispensman | |
1 | |
Bar with Nozzle | |
<59°F and >104°F | |
500 mm²/s max | |
8 in. |
Autoklavierbar | |
White, Blue | |
1 | |
None | |
Bottled Liquids | |
600 mbar | |
Straight | |
Yes | |
Unsteril | |
<15°C and >40°C | |
1 Jahr | |
20 cm |