Learn More
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser
DISPENSMAN™ ist ein Flaschenaufsatz-Dispenser für die bequeme, sichere und präzise Bereitstellung gängiger Laborlösungen und die Abgabe von Lösungsmitteln.
Marke:  Gilson F110103
253.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17760938
  • 492.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Genaues und reproduzierbares Dispensieren: Flüssigkeiten lassen sich schnell und einfach mit einer genauen Volumeneinstellung dispensieren. Der integrierte Rekalibrierungsmechanismus gewährleistet Reproduzierbarkeit. Flüssigkeitsverluste werden durch die Rückführposition und das Rückführventil zum Entlüften vermieden.
  • Sicher und einfach in der Anwendung: Achten Sie auf die Sicherheit von Labortisch und anderen Geräten mithilfe des Antitropfsystems und der Rückführung von Flüssigkeit in die Flasche nach dem Gebrauch. Der Schieberegler ermöglicht eine einfache Einhandbedienung und Volumenanpassung.
  • Flexibel
  • Anpassbar an jede Art von Flüssigkeit mit einfacher Kalibrierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser > DISPENSMAN 10 mL, 1-10 mL