Learn More
asecos™ Abfüllkanne
Sicheres, sauberes und bequemes Dosieren von Flüssigkeiten während des Betriebs
126.00 CHF - 157.00 CHF
Spezifikation
Farbe White
Material Polyethylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17816496
Unterlagen ansehen
asecos™
36487
2 L
126.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17836446
Unterlagen ansehen
asecos™
36488
5 L
138.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17856546
Unterlagen ansehen
asecos™
36489
10 L
157.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebige, chemisch resistente und UV-stabilisierte Behälter
  • Inklusive 2 aufschraubbaren Ausgießern in verschiedenen Größen
  • 18 beschriftbare Aufkleber in 9 Signalfarben und ein mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung nach GHS
  • Mit stabilen Griffen für eine ergonomische Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
White
Polyethylen