Learn More
asecos™ Abfüllkanne
Sicheres, sauberes und bequemes Dosieren von Flüssigkeiten während des Betriebs
Marke:  asecos™ 36488
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17836446
  • 138.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Langlebige, chemisch resistente und UV-stabilisierte Behälter
  • Inklusive 2 aufschraubbaren Ausgießern in verschiedenen Größen
  • 18 beschriftbare Aufkleber in 9 Signalfarben und ein mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung nach GHS
  • Mit stabilen Griffen für eine ergonomische Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
1.3 gal.
White
6.81 in.
16.38 in.
5.51 lb.
5 L
Polyethylen
173.00 mm
416.00 mm
2.5 kg