Learn More
asecos™ Abfüllkanne
Sicheres, sauberes und bequemes Dosieren von Flüssigkeiten während des Betriebs
Marke:  asecos™ 36487
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17816496
  • 126.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Langlebige, chemisch resistente und UV-stabilisierte Behälter
  • Inklusive 2 aufschraubbaren Ausgießern in verschiedenen Größen
  • 18 beschriftbare Aufkleber in 9 Signalfarben und ein mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung nach GHS
  • Mit stabilen Griffen für eine ergonomische Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
0,5 gal.
White
5.51 in.
12.44 in.
1.76 lb.
2 L
Polyethylen
140.00 mm
316.00 mm
0.8 kg