Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Organic Analog einstellbare Flaschenaufsatzdispenser
GREENER_CHOICE
Die analogen organischen Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser gewährleisten dank ihrer Konstruktion mit schwimmendem Kolben ein einfaches Betätigen und kommen ohne Verschleißteile aus. Die optimierten Durchflusskanäle erleichtern das Dosieren und Vorspülen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumen. Zur Dosierung von organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Peroxiden.
Marke:  BRAND™ 4630150
395.23 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15458083
  • 600.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
  • Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
  • Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
  • Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
  • Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
  • Sichere Volumeneinstellung im internem Track (analog anpassbare Geräte)
  • Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
  • Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
  • Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
  • Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
  • Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
  • Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
  • DE-M-Kennzeichnung
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 % (125 μl)
Autoklavierbar bei 121 °C
Gelb
2,5 bis 25 ml
Anwendungen: Abgabe organischer Lösungsmittel, einschließlich chlorierter und fluorierter Kohlenwasserstoffe (z.B. Trichlorfluorethan und Dichlormethan), Säuren wie konzentrierter HCl und HNO3 (außer HF), Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide
Flaschenaufsatz-Dispenser
ISO 9001
Ohne Umwälzventil
Analog
0.5 ml
Videos
  • Brand Dispensette S Accessories
    Brand Dispensette S Accessories
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Dispensette S Accessories
    • Brand Dispensette S Cleaning (DE)
      Brand Dispensette S Cleaning (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand Dispensette S Cleaning (DE)
      • Brand Dispensette S Cleaning
        Brand Dispensette S Cleaning
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Brand Dispensette S Cleaning
        • Brand Dispensette S Startup (DE)
          Brand Dispensette S Startup (DE)
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Brand Dispensette S Startup (DE)
          • Brand Dispensette S Teaser
            Brand Dispensette S Teaser
            Video Player is loading.
            Current Time 0:00
            Duration 0:00
            Loaded: 0%
            Stream Type LIVE
            Remaining Time 0:00
            1x
            • Chapters
            • descriptions off, selected
            • subtitles off, selected
              Brand Dispensette S Teaser
            • Brand Dispensette S Startup
              Brand Dispensette S Startup
              Video Player is loading.
              Current Time 0:00
              Duration 0:00
              Loaded: 0%
              Stream Type LIVE
              Remaining Time 0:00
              1x
              • Chapters
              • descriptions off, selected
              • subtitles off, selected
                Brand Dispensette S Startup
              • Brand Dispensette S Teaser (DE)
                Brand Dispensette S Teaser (DE)
                Video Player is loading.
                Current Time 0:00
                Duration 0:00
                Loaded: 0%
                Stream Type LIVE
                Remaining Time 0:00
                1x
                • Chapters
                • descriptions off, selected
                • subtitles off, selected
                  Brand Dispensette S Teaser (DE)
                • Brand Dispensette S Accessories (DE)
                  Brand Dispensette S Accessories (DE)
                  Video Player is loading.
                  Current Time 0:00
                  Duration 0:00
                  Loaded: 0%
                  Stream Type LIVE
                  Remaining Time 0:00
                  1x
                  • Chapters
                  • descriptions off, selected
                  • subtitles off, selected
                    Brand Dispensette S Accessories (DE)
                  Sicherheitsdatenblatt (SDS)
                  Dokumentation
                  Dokumentation
                  Brochures
                  Reference Materials
                  Instructions
                  Manuals
                  Zertifikate
                  Sonderangebote
                  Sonderangebote
                  • Mehrere Hersteller
                    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
                    Aktionscode: 24075
                    Gültig bis zum2025-06-30
                    Tage
                    39
                    Stunden
                    1
                    Minuten
                    43
                    Sekunden
                    39
                  Berichtigung von Produktinhalten
                  Name des Produkts
                  BRAND™ Dispensette™ S Organic Analog einstellbare Flaschenaufsatzdispenser > Ohne Umluftventil; Volumen:2,5 bis 25 ml