Learn More
Diphenylzink, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1078-58-6 | C12H10Zn | 219.59 g/mol
165.00 CHF - 648.38 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1078-58-6
Summenformel C12H10Zn
Molekulargewicht (g/mol) 219.59
MDL-Nummer MFCD00014071
InChI-Schlüssel BUNROVZNGITPIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylzinc, zinc, diphenyl, mkrvhlwavkjbfn-uhfffaoysa-n, diphenyl zinc, diphenylzink, znph2
PubChem CID 517896
IUPAC-Name Zink; Benzol
SMILES [Zn++].C1=CC=[C-]C=C1.C1=CC=[C-]C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11319129
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
087908.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11309129
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
087908.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Diphenylzinc is used as the synthetic equivalent of ph- synthon. It is also useful in a Michael 1,4-addition reactions. It is used as a catalyst for propylene oxide polymerization in benzene medium. Further, it is a reactive coupling compound in Negishi cross-coupling reactions. In addition to this, it utilized in the preparation of arylcopper, arylsilver and arylgold compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P222-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H250-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.2; Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 214-082-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Diphenylzink, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals