Learn More
Diphenylzink, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319129
Diphenylzink, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319129
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11319129
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087908.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1078-58-6 | C12H10Zn | 219.59 g/mol
Diphenylzinc is used as the synthetic equivalent of ph- synthon. It is also useful in a Michael 1,4-addition reactions. It is used as a catalyst for propylene oxide polymerization in benzene medium. Further, it is a reactive coupling compound in Negishi cross-coupling reactions. In addition to this, it utilized in the preparation of arylcopper, arylsilver and arylgold compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1078-58-6
Summenformel C12H10Zn
Molekulargewicht (g/mol) 219.59
MDL-Nummer MFCD00014071
InChI-Schlüssel BUNROVZNGITPIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylzinc, zinc, diphenyl, mkrvhlwavkjbfn-uhfffaoysa-n, diphenyl zinc, diphenylzink, znph2
PubChem CID 517896
IUPAC-Name Zink; Benzol
SMILES [Zn++].C1=CC=[C-]C=C1.C1=CC=[C-]C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylzinc
Schmelzpunkt 107°C
Siedepunkt 280°C to 285°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents.
Formelmasse 219.58
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY20E042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number087908.06,087908.03
ChargennummerW12D031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number087908.06,087908.03
ChargennummerS28C060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number087908.06,087908.03
ChargennummerY20E042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number087908.06,087908.03
ChargennummerI28S055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number087908.06,087908.03
Name des Produkts
Diphenylzink, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >