Learn More
Diphenylzinnsulfid, 99 %
37.07 CHF - 154.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 20332-10-9 |
---|---|
Summenformel | C12H10SSn |
Molekulargewicht (g/mol) | 304.982 |
MDL-Nummer | MFCD00058856 |
InChI-Schlüssel | CYXRBVIJBDYNQU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diphenyltin sulfide, diphenylthioxostannane, diphenylstannanethione, diphenyl tin sulfide, diphenyl thioxo stannane, ph2sns, acmc-209ums, diphenyl sulfanylidene tin |
PubChem CID | 88492 |
IUPAC-Name | Diphenyl(sulfanyliden)zinn |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Sn](=S)C2=CC=CC=C2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11384547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039614.03 |
1 g | N/A | ||||||
11394547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039614.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
20332-10-9 | |
304.982 | |
CYXRBVIJBDYNQU-UHFFFAOYSA-N | |
88492 | |
C1=CC=C(C=C1)[Sn](=S)C2=CC=CC=C2 |
C12H10SSn | |
MFCD00058856 | |
diphenyltin sulfide, diphenylthioxostannane, diphenylstannanethione, diphenyl tin sulfide, diphenyl thioxo stannane, ph2sns, acmc-209ums, diphenyl sulfanylidene tin | |
Diphenyl(sulfanyliden)zinn |
Spezifikation
Diphenyltin sulfide | |
C12H10SSn | |
UN3146 | |
CYXRBVIJBDYNQU-UHFFFAOYSA-N | |
Diphenyl(sulfanyliden)zinn | |
88492 | |
99% |
20332-10-9 | |
MFCD00058856 | |
diphenyltin sulfide, diphenylthioxostannane, diphenylstannanethione, diphenyl tin sulfide, diphenyl thioxo stannane, ph2sns, acmc-209ums, diphenyl sulfanylidene tin | |
C1=CC=C(C=C1)[Sn](=S)C2=CC=CC=C2 | |
304.982 | |
304.97 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 243-739-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen