Learn More
Diphenylzinnsulfid, 99 % Artikelnummer.: 11394547
Diphenylzinnsulfid, 99 %
Artikelnummer. 11394547
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11394547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039614.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20332-10-9
Summenformel C12H10SSn
Molekulargewicht (g/mol) 304.982
MDL-Nummer MFCD00058856
InChI-Schlüssel CYXRBVIJBDYNQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyltin sulfide, diphenylthioxostannane, diphenylstannanethione, diphenyl tin sulfide, diphenyl thioxo stannane, ph2sns, acmc-209ums, diphenyl sulfanylidene tinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 88492
IUPAC-Name Diphenyl(sulfanyliden)zinn
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](=S)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyltin sulfide
Menge 5 g
UN-Nummer UN3146
Formelmasse 304.97
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diphenylzinnsulfid, 99 % >