Learn More
Diphenylsulfoxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11499647
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diphenylsulfoxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499647
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11499647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22135.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 945-51-7 | C12H10OS | 202.271 g/mol
Diphenyl sulfoxide is a reagent used as an oxidant and hydroxyl activator in combination with a variety of electrophilic reagents. Efficient glycosidation of a phenyl thiosialoside donor with diphenyl sulfoxide and triflic anhydride in dichloromethane was reported. Direct glycosylations with 1-hydroxy glycosyl donors is made using trifluoromethanesulfonic anhydride and diphenyl sulfoxide. The preparation of triarylsulfonium halides was by the action of aryl Grignard reagents on diphenyl sulfoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylsulfoxid ist ein Reagenz, das als Oxidationsmittel und Hydroxyl-Aktivator in Kombination mit einer Vielzahl von elektrophilen Reagenzien verwendet wird. Es wurde über eine effiziente Glykosidation eines Phenylthiosialosid-Spenders mit Diphenylsulfoxid und triflischem Anhydrid in Dichlormethan berichtet. Direkte Glykosylierungen mit 1-Hydroxy-Glykosylspendern werden mit trifluormethansulfonischem Anhydrid und Diphenylsulfoxid hergestellt. Die Herstellung von Triarylsulfoniumhalogeniden erfolgte durch die Wirkung von Aryl-Grignard-Reagenzien auf Diphenylsulfoxid.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 945-51-7
Summenformel C12H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 202.271
MDL-Nummer MFCD00002085
InChI-Schlüssel JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13679
IUPAC-Name Benzolsulfinylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl sulfoxide
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Siedepunkt 206°C to 208°C (13 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1908444
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Soluble in most organic solvents.
Formelmasse 202.28
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10247242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 ArtikelnummerB22135.22,B22135.14,B22135.36
Chargennummer10245826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 ArtikelnummerB22135.14
Chargennummer10159958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB22135.22,B22135.14,B22135.36
Chargennummer10179788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB22135.22,B22135.14,B22135.36
Chargennummer10200791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB22135.22,B22135.14,B22135.36
Name des Produkts
Diphenylsulfoxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >