Learn More
Phenylsulfoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10407720
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 945-51-7
Summenformel C12H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 202.27
MDL-Nummer MFCD00002085
InChI-Schlüssel JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzene
PubChem CID 13679
IUPAC-Name Benzolsulfinylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl sulfoxide
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 66.0°C to 71.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 206.0°C to 208.0°C (13.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2SO
Menge 25 g
Beilstein 06, 300
Fieser 01,348; 17,365
Formelmasse 202.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Phenyl sulfoxide