Learn More
Justrite™ Tauchbehälter
160.00 CHF - 165.00 CHF
Spezifikation
Typ | Tauchtank |
---|---|
Material | Stahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigung von Teilen |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11953639
|
Justrite™
27612 |
8 L |
165.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11994318
|
Justrite™
27611 |
4 L |
160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Tauchtank | |
Stahl | |
Reinigung von Teilen | |
Je 1 |