Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK-Manschetten
Thermo Scientific™ Dionex PEEK-Manschetten sind präzisionsgeschnitten und poliert.
33.05 CHF - 91.10 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11372133
|
Thermo Scientific™
160492 |
Verbindungen mit Quarzglasschläuchen | 280 μm | N/A | ||||||
11382133
|
Thermo Scientific™
160493 |
Verbindungen mit Quarzglasschläuchen | 30 μm | N/A | ||||||
11382163
|
Thermo Scientific™
161405 |
Verbindungen mit Microtight-Verbindungsstück | 360 μm |
89.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11352173
|
Thermo Scientific™
161498 |
Verbindungen mit Microtight-Verbindungsstück | 280 μm |
91.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex PEEK-Manschetten sind präzisionsgeschnitten und poliert.
Spezifikation
nanoLC | |
Schlauchmanschette |