Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK-Manschetten
Thermo Scientific™ Dionex PEEK-Manschetten sind präzisionsgeschnitten und poliert.
Marke:  Thermo Scientific™ 161405
85.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11382163
  • 85.48 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex PEEK-Manschetten sind präzisionsgeschnitten und poliert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für mikrodichte Verbindung; 360 μm Außendurchmesser
nanoLC
360 μm
Verbindungen mit Microtight-Verbindungsstück
Schlauchmanschette
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK-Manschetten > Für Anschlüsse mit Microtight-Verbindungsstücken; 360 μm AD