Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II H Cartridges
Remove alkaline earth, transition metals and neutralize highly alkaline samples to improve IC performance and facilitate trace analyses. Pretreat up to 12 samples in parallel.
1500.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Dionex OnGuard Probenvorbereitungsstation
Material Vernetzt, Sulfonsäure-Harz auf Styrolbasis in Wasserstoffform
Produktlinie OnGuard
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Typ Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11331753
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
057086
OnGuard II H Kartusche, 2,5-cc 1
1500.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Dionex OnGuard Probenvorbereitungsstation
Vernetzt, Sulfonsäure-Harz auf Styrolbasis in Wasserstoffform
OnGuard
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II H Cartridges