Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II H Cartridges
Remove alkaline earth, transition metals and neutralize highly alkaline samples to improve IC performance and facilitate trace analyses. Pretreat up to 12 samples in parallel.
Marke:  Thermo Scientific™ 057086
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11331753
  • 1590.00 CHF / 48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
H; 2,5 cm³
Dionex OnGuard Probenvorbereitungsstation
OnGuard
2,5 ml
Entfernung hochkonzentrierter Alkali-Erden- und Übergangsmetalle aus Probenmatrices
Vernetzt, Sulfonsäure-Harz auf Styrolbasis in Wasserstoffform
OnGuard II H Kartusche, 2,5-cc
1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II H Cartridges > H; 2,5 cm³