Learn More
Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500 HPLC-Säulen
Trennen Sie kationische und neutrale Spezies in einem einzigen Durchlauf mit dieser lösungsmittelkompatiblen Mischmodus-Säule.
558.86 CHF - 1484.96 CHF
Spezifikation
Säulentyp | Mischmodus |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umkehrphase und Ionenaustausch |
Max. Druck | 4000 psi (275 bar) |
Partikelgröße | 8,5 μm |
Stationäre Phase | Sulfonsäure |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11351723
|
Thermo Scientific™
042195 |
50 mm |
558.86 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11331723
|
Thermo Scientific™
042191 |
250 mm |
1484.96 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Trennen Sie kationische und neutrale Analyten in einem einzigen Durchlauf mit Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500-Säulen. Mit Kationenaustausch und Umkehrphasen-Eigenschaften ist diese Mischmodus-Säule auf Polymerbasis lösungsmittelverträglich und über den gesamten pH-Bereich von 1 bis 14 stabil. Lösungsmittel können verwendet werden, um die Selektivität zu beeinflussen und um Kontaminanten zu entfernen, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern.
Diese Säule eignet sich ideal für die Analyse einer Vielzahl von Verbindungen, einschließlich Adrenergien, Alkohole, Aniline, Antidepressiva, entzündungshemmende Wirkstoffe, Galvanisierungsbadaufheller, Cephalosporine, Färbemittel und Farbstoffe, Herbizide, Nukleotide und Nukleoside, Peptide, Sulfonamide und wasserlösliche Vitamine.- Der makroporöse, hydrophobe Kern sorgt für eine Umkehrphasen-Retention und ist mit einer Kationenaustausch-Latexperlenschicht für die Kationenaustausch-Retention beschichtet
- Ionenaustauschkapazität von ca. 120 μeq/Säule
- 100 % lösungsmittelverträglich; sollte in der mobilen Phase immer mit mindestens 1 % organischem Lösungsmittel betrieben werden
Spezifikation
Mischmodus | |
4000 psi (275 bar) | |
Sulfonsäure | |
0 bis 14 | |
Each | |
4 mm |
Umkehrphase und Ionenaustausch | |
8,5 μm | |
Sphärisches, mikroporöses Polymer | |
1200 Å | |
L50 | |
Responsibly packaged |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.