Learn More
Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500 HPLC-Säulen
Trennen Sie kationische und neutrale Spezies in einem einzigen Durchlauf mit dieser lösungsmittelkompatiblen Mischmodus-Säule.
Marke:  Thermo Scientific™ 042191
1477.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11331723
  • 1484.96 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Trennen Sie kationische und neutrale Analyten in einem einzigen Durchlauf mit Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500-Säulen. Mit Kationenaustausch und Umkehrphasen-Eigenschaften ist diese Mischmodus-Säule auf Polymerbasis lösungsmittelverträglich und über den gesamten pH-Bereich von 1 bis 14 stabil. Lösungsmittel können verwendet werden, um die Selektivität zu beeinflussen und um Kontaminanten zu entfernen, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern.
Diese Säule eignet sich ideal für die Analyse einer Vielzahl von Verbindungen, einschließlich Adrenergien, Alkohole, Aniline, Antidepressiva, entzündungshemmende Wirkstoffe, Galvanisierungsbadaufheller, Cephalosporine, Färbemittel und Farbstoffe, Herbizide, Nukleotide und Nukleoside, Peptide, Sulfonamide und wasserlösliche Vitamine.
  • Der makroporöse, hydrophobe Kern sorgt für eine Umkehrphasen-Retention und ist mit einer Kationenaustausch-Latexperlenschicht für die Kationenaustausch-Retention beschichtet
  • Ionenaustauschkapazität von ca. 120 μeq/Säule
  • 100 % lösungsmittelverträglich; sollte in der mobilen Phase immer mit mindestens 1 % organischem Lösungsmittel betrieben werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mischmodus
Umkehrphase und Ionenaustausch
8,5 μm
Sphärisches, mikroporöses Polymer
1200 Å
L50
4 mm
1 ml/min
4000 psi (275 bar)
Sulfonsäure
0 bis 14
Each
250 mm
Responsibly packaged
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500 HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.