Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ MAbPac™SCX-10 Ionenaustauschsäulen
Für die hochauflösende Trennung und Analyse monoklonaler Antikörpervarianten.
3773.99 CHF - 3880.00 CHF
Spezifikation
Typ Bio-LC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15530244
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
088783
3 Lots of Resin
3773.99 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15520244
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
088782
1 Lot of Resin Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Beispiellose Trennungen mit hoher Auflösung
  • Außergewöhnlich hoher Wirkungsgrad
  • Höchste Auflösung monoklonaler Antikörpervarianten
  • Unübertroffene Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule und von Charge zu Charge
  • Hydrophobe Wechselwirkungen eliminiert
  • Hervorragend geeignet für Stabilitätstests
Spezifikation
Spezifikation
Bio-LC
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ MAbPac™SCX-10 Ionenaustauschsäulen