Learn More
Dimethylglyoxim, Reagenz ACS, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
43.92 CHF - 1228.11 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 95-45-4 |
---|---|
Summenformel | C4H8N2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 116.12 |
MDL-Nummer | MFCD00002117 |
InChI-Schlüssel | JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N |
Synonym | biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky |
PubChem CID | 5356010 |
SMILES | C\C(=N/O)\C(\C)=N\O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10615491
|
Thermo Scientific Acros
408330250 |
25 g | Kunststoffflasche |
43.92 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10625491
|
Thermo Scientific Acros
408331000 |
100 g | Kunststoffflasche |
109.55 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10015700
|
Thermo Scientific Acros
408335000 |
500 g | Kunststoffflasche |
355.77 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10751544
|
Thermo Scientific Acros
408330025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
1228.11 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
95-45-4 | |
116.12 | |
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N | |
5356010 |
C4H8N2O2 | |
MFCD00002117 | |
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky | |
C\C(=N/O)\C(\C)=N\O |
Spezifikation
Dimethylglyoxime | |
239.0°C to 242.0°C | |
0.05% max. | |
99+% | |
CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3 | |
01, 772 | |
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky | |
>70°C | |
C\C(=N/O)\C(\C)=N\O | |
116.12 | |
116.12 | |
ACS-Reagenz | |
Kristallpulver |
95-45-4 | |
Weiß | |
Echt | |
C4H8N2O2 | |
MFCD00002117 | |
15, 3270 | |
Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene | |
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N | |
(E)-N-[(3E)-3-(hydroxyimino)butan-2-ylidene]hydroxylamine | |
5356010 | |
99+% | |
0.02% max. (in ethanol) |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Entzündbarer Feststoff.
Giftig bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
BEI VERSCHLUCKEN:Unmittelbar
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-420-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EK2975000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dimethylglyoxime
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/