Learn More
Dimethylglyoxim, Reagenz ACS, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethylglyoxime |
Schmelzpunkt | 239.0°C to 242.0°C |
Farbe | Weiß |
Glührückstand | 0.05% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 01, 772 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0449323 | Analysenzertifikat | 27/02/2023 | 408330250,408331000,408330025,408335000 |
A0407273 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 408330250,408331000,408330025,408335000 |
A0416530 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 408330250,408331000,408330025,408335000 |
A0436759 | Analysenzertifikat | 17/12/2021 | 408330250,408331000,408330025,408335000 |
A0424179 | Analysenzertifikat | 17/11/2020 | 408330250,408331000,408330025,408335000 |
Sicherheit und Handhabung
- Dimethylglyoxime
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/