Learn More
Dimethylsulfoxid-d6, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11492918
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylsulfoxid-d6, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492918
10g
Click to view available options
Menge:
10g
50g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11492918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16893.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
DMSO-d6 is a solvent of choice in NMR spectroscopy, owing to its unique characteristics of dissolving both nonpolar and polar compounds, miscibility with almost all organic solvents and permitting high temperature dynamic NMR studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DMSO-d6 ist ein Lösungsmittel der Wahl in der NMR-Spektroskopie, da es aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften, sowohl unpolare als auch polare Verbindungen zu lösen, mit fast allen organischen Lösungsmitteln mischbar ist und dynamische NMR-Studien bei hohen Temperaturen ermöglicht.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit fast allen organischen Lösungsmitteln wie Alkoholen, Estern, Ketonen, chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
NMR-Lösungsmittel. Dimethylsulfoxid (DMSO) hat einen Schmelzpunkt von 20 °C, der nahe an der Raumtemperatur gefriert. Manchmal befindet es sich bei der Lieferung in einem festen Zustand. Um das Material in einen flüssigen Zustand zurückzubringen, tauen Sie es in einem warmen Wasserbad auf. Es ist darauf zu achten, dass Wasser nicht kontaminiert wird. Er ist beständig, brennbar und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, starken Säuren, Phosphorhalogeniden, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl Sulfoxide-d6
Dichte 1,18 g/mL
Flammpunkt 88 °C (190 °F)
Brechungsindex 1,476
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 10g
Schmelzpunkt 20 °C
Siedepunkt 190 °C
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and with almost all organic solvents such as alcohols,esters,ketones,chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons.
Formelmasse 84.17
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ10L026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA16893.18,A16893.09
ChargennummerR07K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog NumberA16893.18,A16893.09
ChargennummerR07K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog NumberA16893.18,A16893.09
ChargennummerP27K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA16893.18,A16893.09
Chargennummer10249220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog NumberA16893.18,A16893.09
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid-d6, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals >