Learn More
Dimethylsulfoxid-d6, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402928
50g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10g
50g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
DMSO-d6 is a solvent of choice in NMR spectroscopy, owing to its unique characteristics of dissolving both nonpolar and polar compounds, miscibility with almost all organic solvents and permitting high temperature dynamic NMR studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DMSO-d6 ist ein Lösungsmittel der Wahl in der NMR-Spektroskopie, da es aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften, sowohl unpolare als auch polare Verbindungen zu lösen, mit fast allen organischen Lösungsmitteln mischbar ist und dynamische NMR-Studien bei hohen Temperaturen ermöglicht.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit fast allen organischen Lösungsmitteln wie Alkoholen, Estern, Ketonen, chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
NMR-Lösungsmittel. Dimethylsulfoxid (DMSO) hat einen Schmelzpunkt von 20 °C, der nahe an der Raumtemperatur gefriert. Manchmal befindet es sich bei der Lieferung in einem festen Zustand. Um das Material in einen flüssigen Zustand zurückzubringen, tauen Sie es in einem warmen Wasserbad auf. Es ist darauf zu achten, dass Wasser nicht kontaminiert wird. Er ist beständig, brennbar und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, starken Säuren, Phosphorhalogeniden, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl Sulfoxide-d6
Dichte 1,18 g/mL
Flammpunkt 88 °C (190 °F)
Brechungsindex 1,476
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 50g
Schmelzpunkt 20 °C
Siedepunkt 190 °C
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and with almost all organic solvents such as alcohols,esters,ketones,chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons.
Formelmasse 84.17
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid-d6, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals >