Learn More
Dimethylsulfoxid, wasserfrei,>99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375058
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylsulfoxid, wasserfrei,>99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375058
4 x 1 L
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
Artikelnummer. 11375058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043998.M1
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Farbe Farblos
Dichte 1.101
Siedepunkt 189°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 87°C (189°F)
Zündpunkt 270°C (518°F)
Geruch mild
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.479
Prozentgehaltsbereich >99.8%
Dampfdruck 2mm Hg at 20°C
Beilstein 506008
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
IUPAC-Name Methansulfinylmethan
Formelmasse 78.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, wasserfrei,>99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >