Learn More
- Home
- Products
- Chemikalien
- Lösungsmittel
- Dimethylsulfoxid
- Dimethylsulfoxid, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Bevorzugter Artikel, um ihn im Auge zu behalten!
Gespeichert!
Zu « Meine Listen » gehen
Sie haben das Limit von 350 favorisierten Artikeln erreicht.
Verwalten Sie Ihre Favoriten
Dimethylsulfoxid, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15685630500 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
4 l
6 x 500 ml
4 x 4 l
6 x 1 l
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 15685630
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 472301500ML
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns!
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
CAS | 67-68-5 |
Summenformel | C2H6OS |
Molekulargewicht (g/mol) | 78.13 |
MDL-Nummer | MFCD00002089 |
InChI-Schlüssel | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen |
PubChem CID | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
SMILES | CS(C)=O |
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Dimethylsulfoxid |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.10 g/ml |
Menge | 500 ml |
Explosionsgrenze | 42 %, 63 °F |
Flammpunkt | 87 °C (188.6 °F) |
Zündpunkt | 573 °F |
Strukturformel | (CH3)2SO |
Dampfdruck | 0.42mmHg (20 °C) |
IUPAC-Name | Methansulfinylmethan |
Formelmasse | 78.13 |
Reinheit (%) | ≥99.9% |
Güte | ACS-Reagenz |
Mostrar más Mostrar menos |
Sugerencias de productos
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
Artikelnummer. 11495170
-
Artikelnummer. 15605640
-
Artikelnummer. 15655630
-
Artikelnummer. 15658410
-
Artikelnummer. 15675630
-
Artikelnummer. 15695630
-
Artikelnummer. 10187650
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Dimethylsulfoxid, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido