Learn More
Dimethylsulfoxid, ≥99.9 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl sulfoxide |
Schmelzpunkt | 18.4°C |
CAS Min. % | 99.9 |
Farbe | Farblos |
CAS Max. % | 100.0 |
Hinweise zur Zersetzung | >190°C |
Dichte | 1.1000g/mL |
Siedepunkt | 189.0°C |
Menge | 500 mL |
Flammpunkt | 87°C |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467616 | Analysenzertifikat | 11/11/2024 | 414885000,414880025,414880010 |
A0460088 | Analysenzertifikat | 08/02/2024 | 414885000,414880025,414880010 |
A0448054 | Analysenzertifikat | 06/12/2023 | 414885000,414880025,414880010 |
A0447830 | Analysenzertifikat | 27/11/2023 | 414885000,414880025,414880010 |
A0453044 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 414885000,414880025,414880010 |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl sulfoxide
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %