Learn More
Dilithium-Tetrachlorcuprat, 0.1 M Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.226 g/mol
44.02 CHF - 349.74 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dilithium tetrachlorocuprate |
---|---|
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 0.1M Solution in THF |
CAS | 15489-27-7, 109-99-9 |
Summenformel | Cl4CuLi2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10112241
|
Thermo Scientific Acros
|
25 mL |
44.02 CHF
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10346401
|
Thermo Scientific Acros
|
100 mL |
118.59 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10420831
|
Thermo Scientific Acros
407835000 |
500 mL |
349.74 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Dilithium tetrachlorocuprate | |
0.1M Solution in THF | |
Cl4CuLi2 | |
MFCD00011081 | |
04,163; 05,226; 06,203; 07,114; 08,176; 11,190; 12,195 | |
HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J | |
Dilithium;Tetrachlorkupfer(2-) | |
11074879 | |
Glasflasche | |
−17°C |
Farblos | |
15489-27-7, 109-99-9 | |
Li2CuCl4 | |
0.09 to 0.12M | |
0.9100g/mL | |
[Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl | |
219.226 | |
219.24 | |
0.91 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Kann die Atemwege reizen.Verursacht schwere Augenreizungen.Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe.Kann explosionsfähige Peroxide bilden.Verdacht auf krebserregende Wirkung.Gesundheitsschädlich beim VerschluckenKann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Gefahr
- Dilithium tetrachlorocuprate, 0.1M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.