Learn More
Dilithium-Tetrachlorcuprat, 0.1 M Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.226 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 407835000
348.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Dilithium tetrachlorocuprate | |
0.1M Solution in THF | |
Cl4CuLi2 | |
MFCD00011081 | |
04,163; 05,226; 06,203; 07,114; 08,176; 11,190; 12,195 | |
HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J | |
Dilithium;Tetrachlorkupfer(2-) | |
11074879 | |
Glasflasche | |
500 mL | |
Flüssig |
Farblos | |
15489-27-7, 109-99-9 | |
Li2CuCl4 | |
0.09 to 0.12M | |
0.9100g/mL | |
[Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl | |
219.226 | |
219.24 | |
0.91 | |
−17°C |
Sicherheit und Handhabung
- Dilithium tetrachlorocuprate, 0.1M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.