Learn More
Diiodmethan, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11478790
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diiodmethan, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478790
500 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Artikelnummer. 11478790
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15457.36
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Diiodomethane is used to determine the density of minerals and other solid samples due to its high density. It is used as an optical contact liquid to determine the refractive index of certain gemstones. In simmons-smith reaction, it acts as a reagent to generate methylene (carbine) free radical. It reacts with olefins to prepare cyclopropanes with high stereo specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diiodomethan wird aufgrund seiner hohen Dichte zur Bestimmung der Dichte von Mineralien und anderen festen Proben verwendet. Es wird als optische Kontaktflüssigkeit zur Bestimmung des Brechungsindexes bestimmter Edelsteine verwendet. In der Simmons-Smith-Reaktion wirkt es als Reagenz zur Herstellung des freien Radikal Methylen (carbin). Es reagiert mit Olefinen, um Cyclopropane mit hoher Stereo-Spezifität vorzubereiten.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkalimetallsalzen, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Metallen, Lithium, Kalium, Natrium, Natriumoxiden und Legierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-11-6
Summenformel CH2I2
Molekulargewicht (g/mol) 267.84
MDL-Nummer MFCD00001079
InChI-Schlüssel NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6346
IUPAC-Name Diiodomethan
SMILES ICI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diiodomethane
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Dichte 3.322
Siedepunkt 180°C to 181°C (decomposition)
Flammpunkt None
Prozentgehaltsbereich 99%, stab.
Brechungsindex 1.74
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1696892
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,6066
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 267.84
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30
Chargennummer10242953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30
Chargennummer10235551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2023 Catalog NumberA15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30
Chargennummer10237212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2023 Catalog NumberA15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30
ChargennummerI9400A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diiodomethane, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylene iodide
Name des Produkts
Diiodmethan, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals >