Learn More
Diiodmethan, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diiodomethane is used to determine the density of minerals and other solid samples due to its high density. It is used as an optical contact liquid to determine the refractive index of certain gemstones. In simmons-smith reaction, it acts as a reagent to generate methylene (carbine) free radical. It reacts with olefins to prepare cyclopropanes with high stereo specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diiodomethan wird aufgrund seiner hohen Dichte zur Bestimmung der Dichte von Mineralien und anderen festen Proben verwendet. Es wird als optische Kontaktflüssigkeit zur Bestimmung des Brechungsindexes bestimmter Edelsteine verwendet. In der Simmons-Smith-Reaktion wirkt es als Reagenz zur Herstellung des freien Radikal Methylen (carbin). Es reagiert mit Olefinen, um Cyclopropane mit hoher Stereo-Spezifität vorzubereiten.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkalimetallsalzen, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Metallen, Lithium, Kalium, Natrium, Natriumoxiden und Legierungen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diiodomethane |
Namenshinweis | stabilized |
Schmelzpunkt | 5°C to 6°C |
Dichte | 3.322 |
Siedepunkt | 180°C to 181°C (decomposition) |
Flammpunkt | None |
Prozentgehaltsbereich | 99%, stab. |
Brechungsindex | 1.74 |
Menge | 1000 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458435 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30 |
10242953 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | A15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30 |
10235551 | Analysenzertifikat | 16/08/2023 | A15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30 |
10237212 | Analysenzertifikat | 16/08/2023 | A15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30 |
F18L42 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Diiodomethane, stabilized
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methylene iodide