Learn More
Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Für die Katalyse, Galvanisierung, Fotografie
123.00 CHF - 1660.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 26023-84-7
Summenformel Cl6H2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 409.80
MDL-Nummer MFCD00149909
InChI-Schlüssel ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym CPA, Chloroplatinic acid
IUPAC-Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11351698
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011051.03
1 g
123.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11361698
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011051.06
5 g
454.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11371698
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011051.14
25 g
1660.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Katalyse, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegel, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, dokumentenfeste Tinte, Mikroskopie. Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hexahydrat wird zur Bestimmung von Kalium verwendet. Es wird auch für die Aufreinigung von Platin verwendet, indem es mit Ammoniumchlorid behandelt wird und anschließend Ammoniumhexachloroplatinat mit Wasserstoff erhitzt wird, um elementares Platin zu erhalten. Es findet außerdem Anwendung in der Katalyse, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegel, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, dokumentensicherer Tinte und in der Mikroskopie. Es ist eine Vorstufe für die Herstellung von anderen Platin-Katalysatoren. Darüber hinaus wird es als analytisches Reagenz eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H301-H314-H317-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 607-848-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TP1500000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals