Learn More
Digoxin, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
50 mg
Beschreibung
Inhibits membrane-bound α-subunits of the Na+/K+ ATPase pump in myocytes. Increases RGS2 protein levels in primary vascular smooth muscle cells through an Na+/K+ ATPase pump-dependent mechanism. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.17 μM).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Digoxin |
CAS | 20830-75-5 |
Summenformel | C41H64O14 |
Menge | 50 mg |
Synonym | digoxin, 12beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps, digosin, digossina, digoxina, digoxinum, lanoxicaps tn |
InChI-Schlüssel | LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N |
SMILES | CC1C(C(CC(O1)OC2C(OC(CC2O)OC3C(OC(CC3O)OC4CCC5(C(C4)CCC6C5CC(C7(C6(CCC7C8=CC(=O)OC8)O)C)O)C)C)C)O)O |
IUPAC-Name | 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-Methyloxan-2-yl]oxy-4-Hydroxy-6-Methyloxan-2-yl]oxy-4-Hydroxy-6-Methyloxan-2-yl]oxy-12,14-Dihydroxy-10,13-Dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tet |
Molekulargewicht (g/mol) | 780.949 |
PubChem CID | 2724385 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digoxin, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur