Beschreibung
Digoxin wird bei mehreren Herzpathologien, wie z. B. Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz, verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Digoxin wird bei verschiedenen Herzerkrankungen wie Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Anmerkungen
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Digoxin |
Schmelzpunkt | ∼250°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Merck Index | 14,3167 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
Formelmasse | 780.95 |
Reinheit (%) | 96% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W14G070 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21902.03,B21902.14,B21902.06 |
10176996 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21902.03,B21902.14,B21902.06 |
G6999A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21902.03,B21902.14,B21902.06 |
U18H018 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21902.03,B21902.14,B21902.06 |