Learn More
IKA™ HB eco Heizbad
GREENER_CHOICE
Kompaktes Heizbad mit ergonomischem Design
Marke:  IKA™ 0020016337
1188.96 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16285021
  • 1346.94 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Kompaktes und ergonomisches Heizbad
  • Max. Medientemperatur: 99 °  C
  • Ergonomische Tragegriffe
  • Temperaturanzeige
  • Wechselanzeige von Soll-/Ist-Temperatur
  • USB-Schnittstelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 40 °C
4 l
Raumtemperatur bis 99 °C
Raumtemperatur bis 99 °C
± 1 K
Außen: 257 mm; Innen: 225 mm
100 bis 120 V, 200 bis 240 V
Rostfreier Stahl
RV 3
Ja
99 °C
330 x 190 x 325 mm
3,9 kg
1450 W
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ HB eco Heizbad > Badvolumen: 4 l