Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Uhr/Timer mit Dreifachanzeige und Kalibrierung
Als Digitaluhr, Zeitschaltuhr oder Stoppuhr verwendbar
Marke: Cole-Parmer™ 94411-10
92.58 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dank der integrierten NIST‑Traceable Kalibrierung erhalten Sie genaue, zuverlässige Messergebnisse.
- Zeitgeber zeigt die Uhrzeit oder die verbleibende Zeit in einem der drei Zeitgeberkanäle an.
- Jeder Kanal kann gleichzeitig oder unabhängig verwendet werden.
- Speicher ruft die vorherige eingestellte Zeit ab.
- Display ermöglicht das gleichzeitige Hoch- und Herunterschalten auf verschiedenen Kanälen mit unbegrenzten Zeitüberschreitungen.
- Alarmtöne sind für jeden Kanal individuell und haben eine einstellbare Lautstärke.
- Blinkende LCD-Anzeige zeigt Alarmzustand an.
- Traceable™ Produkte sind nach NIST-rückführbaren Standards kalibriert und nach Erhalt einsatzbereit.
- Jedes Produkt durchläuft einen intensiven Prüfprozess, bevor es die den Namen „Traceable“ erhält, und wird mit einer NIST Traceable® Bescheinigung geliefert.
- Dies bedeutet, dass ein 17025-akkreditiertes Kalibrationsprüflabor bestätigt hat, dass das Produkt alle angegebenen Spezifikationen erfüllt oder übertrifft, wodurch Sie Zeit und Geld sparen, da Sie nicht separat kalibrieren müssen.
- Die NIST Traceable® Kalibrierung unterstützt Sie bei der Einhaltung von Qualitätsstandards und behördlichen Vorschriften, um die Anforderungen von ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA und gemeinsamer Kommission zu erfüllen.
Spezifikation
99 h 59 min 59 s | |
±0,001 % | |
LCD | |
3 | |
3/8 Zoll | |
NIST-rückverfolgbar |
1 Min. Dauerton und Sichtalarm | |
1 s | |
Traceable™ Dreifach-Display-Takt/Timer mit Kalibrierung | |
8.3 cm | |
7.6 cm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30