Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™-Thermoelement-Universalsonden mit Miniconnektor
Allzwecksonden sind für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und Halbzeugen konzipiert.
68.90 CHF - 71.40 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl, ABS-Kunststoff |
---|---|
Produkttyp | Thermoelement-Sonde |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 1400 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 760 °C |
Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -310 °F |
Produktcode | Marke | Sondentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sondentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15800006
|
Cole-Parmer™
08517-55 |
Thermoelement vom Typ J |
71.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11715228
|
Cole-Parmer™
08500-55 |
Thermoelement vom Typ T |
68.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Entwickelt zur Messung der Temperatur an der Oberfläche, ohne das Material zu beschädigen. Cole-Parmer™-Sonden für Thermoelement-Thermometer von Oakton™ eignen sich ideal für die Überwachung flacher Oberflächen wie Heizplatten, Öfen oder Formen.
- Reaktionszeit: 1.7 Sekunden oder länger
- ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
- Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
- Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb, Typ T blau und Typ E violett.
- Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich
Warranty
6 Monate
Spezifikation
Edelstahl, ABS-Kunststoff | |
1400 °F | |
-310 °F | |
−310° bis 1400 °F | |
Thermoelementthermometer |
Thermoelement-Sonde | |
760 °C | |
-190 °C | |
−190 °C bis 760 °C |