Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™-Thermoelement-Universalsonden mit Miniconnektor
Allzwecksonden sind für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und Halbzeugen konzipiert.
Marke:  Cole-Parmer™ 08517-55
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15800006
  • 71.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Entwickelt zur Messung der Temperatur an der Oberfläche, ohne das Material zu beschädigen. Cole-Parmer™-Sonden für Thermoelement-Thermometer von Oakton™ eignen sich ideal für die Überwachung flacher Oberflächen wie Heizplatten, Öfen oder Formen.
  • Reaktionszeit: 1.7 Sekunden oder länger
  • ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
  • Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
  • Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb, Typ T blau und Typ E violett.
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich
Serviceleistungen
6 Monate
Spezifikation
Spezifikation
0.15 in.
Flüssigkeiten, Gase oder Oberflächen kleiner Gegenstände
Thermoelement vom Typ J
1400 °F
-310 °F
−310° bis 1400 °F
Thermoelementthermometer
3.8 mm
Edelstahl, ABS-Kunststoff
Thermoelement-Sonde
760 °C
-190 °C
−190 °C bis 760 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense™-Thermoelement-Universalsonden mit Miniconnektor > Typ J